Print…
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzyl alcohol ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR61549-250MG OR61549-1G
APOSOR61549-250MGEA 219 EUR
APOSOR61549-250MG APOSOR61549-1G
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzyl alcohol ≥95%
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₅BrClIO
Peso Molecular: 347.37547 g/mol
Número CAS: 2092867-48-4