Print…
Methyl 2-bromo-3-methyl-5-nitrobenzoate ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR60272-250MG OR60272-1G OR60272-5G
APOSOR60272-250MGEA 87 EUR
APOSOR60272-250MG APOSOR60272-1G APOSOR60272-5G
Methyl 2-bromo-3-methyl-5-nitrobenzoate ≥95%
Methyl 2-bromo-3-methyl-5-nitrobenzoate
Fórmula: C₉H₈BrNO₄
Peso Molecular: 274.06811 g/mol
Número MDL : MFCD22381695
Número CAS: 179897-93-9