2-Bromo-3-methyl-5-nitrobenzyl alcohol ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR60271-250MG
OR60271-1G
APOSOR60271-250MGEA
241
EUR
APOSOR60271-250MG
APOSOR60271-1G
2-Bromo-3-methyl-5-nitrobenzyl alcohol ≥95%
2-Bromo-3-methyl-5-nitrobenzyl alcohol
Fórmula:
C₈H₈BrNO₃ |
Número MDL :
MFCD28745354 Número CAS: 1807195-87-4 |