Print…
2-Bromo-3-methyl-5-nitrobenzyl alcohol ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR60271-250MG OR60271-1G
APOSOR60271-250MGEA 241 EUR
APOSOR60271-250MG APOSOR60271-1G
2-Bromo-3-methyl-5-nitrobenzyl alcohol ≥95%
2-Bromo-3-methyl-5-nitrobenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₈BrNO₃
Número MDL : MFCD28745354
Número CAS: 1807195-87-4