Print…
N-Methylmorpholine-N-oxide 50% em solução aquosa
Fornecedor: Apollo Scientific
OR52933-250G OR52933-1KG OR52933-100G
APOSOR52933-250GEA 34.8 EUR
APOSOR52933-250G APOSOR52933-1KG APOSOR52933-100G
N-Methylmorpholine-N-oxide 50% em solução aquosa
N-Methylmorpholine-N-oxide
Fórmula: C₅H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 119 °C
Densidade: 1,12
Número MDL : MFCD00005947
Número CAS: 7529-22-8