Print…
Methyl 2-(methanesulphonamido)benzoate ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR52906-250MG OR52906-1G OR52906-5G
APOSOR52906-250MGEA 116 EUR
APOSOR52906-250MG APOSOR52906-1G APOSOR52906-5G
Methyl 2-(methanesulphonamido)benzoate ≥98%
Methyl 2-(methanesulphonamido)benzoate
Fórmula: C₉H₁₁NO₄S
Peso Molecular: 229.25294 g/mol
Número MDL : MFCD00034026
Número CAS: 716-41-6