Print…
4-Bromo-2-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR70322-250MG OR70322-1G
APOSOR70322-250MGEA 219 EUR
APOSOR70322-250MG APOSOR70322-1G
4-Bromo-2-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
4-Bromo-2-cyclopropylbenzoic acid
Fórmula: C₁₀H₉BrO₂
Número MDL : MFCD31588710
Número CAS: 1561780-76-4