Print…
2-Bromo-4-cyclopropylbenzoic acid ≥97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR70317-250MG OR70317-1G
APOSOR70317-250MGEA 203 EUR
APOSOR70317-250MG APOSOR70317-1G
2-Bromo-4-cyclopropylbenzoic acid ≥97%
2-Bromo-4-cyclopropylbenzoic acid
Fórmula: C₁₀H₉BrO₂
Número MDL : MFCD31715078
Número CAS: 1237073-59-4