Print…
2-Chlorofuran-3-carboxylic acid ≥97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR968329-1G OR968329-5G
APOSOR968329-1GEA 174 EUR
APOSOR968329-1G APOSOR968329-5G
2-Chlorofuran-3-carboxylic acid ≥97%
2-Chlorofuran-3-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₃ClO₃
Número MDL : MFCD18393139
Número CAS: 31491-45-9