Print…
Ethyl 4-chloro-1-methyl-6-nitro-2-oxoquinoline-3-carboxylate ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR71094-250MG OR71094-1G
APOSOR71094-250MGEA 241 EUR
APOSOR71094-250MG APOSOR71094-1G
Ethyl 4-chloro-1-methyl-6-nitro-2-oxoquinoline-3-carboxylate ≥95%
Ethyl 4-chloro-1-methyl-6-nitro-2-oxoquinoline-3-carboxylate
Fórmula: C₁₃H₁₁ClN₂O₅
Número MDL : MFCD33395017
Número CAS: 2253790-59-7