Print…
5-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR70314-250MG OR70314-1G
APOSOR70314-250MGEA 227 EUR
APOSOR70314-250MG APOSOR70314-1G
5-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide ≥95%
5-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide
Fórmula: C₁₀H₅BrN₂O
Número MDL : MFCD32862642
Número CAS: 1874272-52-2