Print…
6-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR70313-250MG OR70313-1G
APOSOR70313-250MGEA 227 EUR
APOSOR70313-250MG APOSOR70313-1G
6-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide ≥95%
6-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide
Fórmula: C₁₀H₅BrN₂O
Número MDL : MFCD32862643
Número CAS: 147689-08-5