Print…
5-Bromo-4-cyanoquinoline ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR70309-250MG OR70309-1G
APOSOR70309-250MGEA 0 EUR
APOSOR70309-250MG APOSOR70309-1G
5-Bromo-4-cyanoquinoline ≥95%
5-Bromo-4-cyanoquinoline
Fórmula: C₁₀H₅BrN₂
Número MDL : MFCD32862640
Número CAS: 2640734-76-3