Print…
Metanol baseado em bio ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
20844.292EA 34.3 EUR
20844.292 20844.326 20844.463 20844.554
Metanol baseado em bio ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Metanol
Fórmula: CH₃OH
Ponto de ebulição: 64,6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 11 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004595
Número CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
ALCANCE: 01-2119433307-44
Encomendar
Assay (GC) min. 99.5%
Appearance clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Acidity (meq/g) max. 0.0002
Boiling point 64 - 65°C
Colouration (APHA) max. 10
Acetone max. 10 ppm
Evaporation residue max. 50 ppm
Water max. 0.2%