Print…
Hidróxido de potássio 47% em solução aquosa, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Potassa cáustica
26633.290EA 59.2 EUR
26633.290 26633.460
Hidróxido de potássio 47% em solução aquosa, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Hidróxido de potássio
Fórmula: KOH
Peso Molecular: 56.11 g/mol
Ponto de ebulição: 1320
Ponto de Fusão: 360
Densidade: 1.475 g/cm3 (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003553
Número CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806
Encomendar
Assay (acidimetric) 46.0 - 48.0 %
Carbonate (as K2CO3) max. 1.0 %
Chloride (Cl) max. 0.004%
Phosphate (PO4) max. 0.0005%
Sulfate (SO4) max. 0.002%
Total nitrogen (N) max. 0.0003%
Heavy metals (as Pb) max. 0.0005%
Al (Aluminium) max. 0.001%
As (Arsenic) max. 0.0001%
Ca (Calcium) max. 0.0005%
Cu (Copper) max. 0.0005%
Fe (Iron) max. 0.0005%
Mg (Magnesium) max. 0.0005%
Ni (Nickel) max. 0.0005%
Pb (Lead) max. 0.0005%
Zn (Zinc) max. 0.0005%