Print…
Hidróxido de sódio 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution BiopharmaceuticalProduction, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Atenção
Sinônimos: Caustic soda
0379-37EA 0 EUR
0379-37 0379-39 0379.9025 0379.91000 0379.9200
Hidróxido de sódio 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution BiopharmaceuticalProduction, J.T.Baker®
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 1390
Ponto de Fusão: 323
Densidade: 1.003 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Appearance (clear, colorless liquid) passes test
Normality (NaOH) 0.097 - 0.103 N
Cl (Chloride) max. 5 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 1 ppm
Iron (Fe) max. 0,5 ppm
Endotoxins max. 2,0 EU/ml