Print…
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H61502.14 H61502.22
H61502.14EA 241 EUR
H61502.14 H61502.22
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one 98%
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one
Fórmula: C₃H₃FO₃
Ponto de ebulição: 212 °C
Ponto de Fusão: 18…23 °C
Ponto de Inflamação: >102 °C(216 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06247543
Número CAS: 114435-02-8
EINECS: 483-360-5