Print…
Dimethyl succinate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: DBE-4 dibasic ester, Succinic acid dimethyl ester, 1,4-Butanedioic acid dimethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.44002.0100 8.44002.1000
8.44002.0100EA 27.6 EUR
8.44002.0100 8.44002.1000
Dimethyl succinate para síntese, Sigma-Aldrich®
Dimethyl succinate
Fórmula: C₆H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 200 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 18…19 °C
Densidade: 1,117 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008466
Número CAS: 106-65-0
EINECS: 203-419-9
Merck Index: 12,09038