Print…
Fenol 99,0, crystals_fused USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
Sinônimos: Álcool fenílico, Ácido carbólico, Monohidroxibenzeno
PH120-1.5KGPL PH120-25KGBL PH120-500GMGL
SPCMPH120-1.5KGPLEA 636 EUR
SPCMPH120-1.5KGPL SPCMPH120-25KGBL SPCMPH120-500GMGL
Fenol 99,0, crystals_fused USP
Fenol
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Fórmula: C₆H₅OH
Peso Molecular: 94.11 g/mol
Ponto de ebulição: 181.7
Ponto de Fusão: 40.8
Densidade: 1.071
Ponto de Inflamação: 81
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002143
Número CAS: 108-95-2
UN: 1671
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,07390
Encomendar
Assay (Anhydrous Basis) 99.0 - 100.5 %
Clarity of Solution and Reaction To Pass Test
Congealing Temperature 39°C min.
Water Determination max. 0.5 %
Nonvolatile Residue max. 0.05 %