Print…
Cloreto de cálcio 98,0 Dried, powder, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur.
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
22314.260EA 43.6 EUR
22314.260 22314.320 22314.460
Cloreto de cálcio 98,0 Dried, powder, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur.
Cloreto de cálcio
Fórmula: CaCl₂
Peso Molecular: 110.98 g/mol
Ponto de ebulição: 1600 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 772 °C
Densidade: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010903
Número CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
ALCANCE: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Encomendar
Assay (calculated on dried substance) ≥ 98,0 %
Free alkali (as Ca(OH)₂) ≤ 0,2 %
Loss on drying (200°C) ≤ 5,0 %
Water-absorption capacity(24 h;100 % RH) ≥ 25,0 %
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test