Print…
2,2'-Biimidazole ≥97.5% (por HPLC)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
465820010 465820050
ACRO465820010EA 96 EUR
ACRO465820010 ACRO465820050
2,2'-Biimidazole ≥97.5% (por HPLC)
2,2'-Biimidazole
Fórmula: C₆H₆N₄
Ponto de Fusão: >350°C
Densidade: 1,37
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00047014
Número CAS: 492-98-8
EINECS: 207-768-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Light yellow to brown to grey crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC >=97.5%
Titration with HClO4 97.5 to 102.5%
Water =<2%