Print…
ISO AIR máscaras para salas limpas com fechos de amarração
Fornecedor: Medicom
60.720L 60.720M
114-9502EA 139 EUR
114-9502 114-9501
ISO AIR máscaras para salas limpas com fechos de amarração
Máscaras Máscaras para Salas Limpas
As máscaras para salas limpas ISO AIR com fechos de amarração proporcionam um conforto ideal graças aos elásticas macias e não irritantes.
  • Feito na França
  • Feito de 30% de material de polipropileno reciclado
  • Alta respirabilidade
  • Proteção ISO 3 Grau B
Mascaras apresentam baixa liberação de partículas, testados em tambores de Helmke como 'excelente' em termos de eficiência de filtração (BFE, PFE, VFE >99%). A tecnologia Softex limita o risco de contaminação por partículas enquanto reduz o risco de irritação da pele. Um clipe nasal ajustável e maleávelMais informação do produto