Print…
ISO AIR máscaras para salas limpas com laços de orelhas
Fornecedor: Medicom
60.712L 60.712M
114-9498EA 107 EUR
114-9498 114-9497
ISO AIR máscaras para salas limpas com laços de orelhas
Máscaras Máscaras para Salas Limpas
As máscaras para salas limpas ISO AIR com presilhas para as orelhas proporcionam um conforto ideal graças aos elásticas macias e não irritantes.
  • Feito na França
  • Feito de 25% de material de polipropileno reciclado
  • Alta respirabilidade
  • Proteção ISO 3 Grau B
Mascaras apresentam baixa liberação de partículas, testados em tambores de Helmke como 'excelente' em termos de eficiência de filtração (BFE, PFE, VFE >99%). A tecnologia Softex limita o risco de contaminação por partículas enquanto reduz o risco de irritação da pele. Um clipe nasal ajustável e maleável evita que os óculos embaciem.
Certificações: A linha ISO AIR é fabricada em uma sala limpa ISO 8.
Embalagem: 8 sacos duplos embalados × 50 unidades.