Print…
ISO AIR máscaras para salas limpas com laço na cabeça
Fornecedor: Medicom
60.701-30 60.702
114-9500EA 204 EUR
114-9500 114-9499
ISO AIR máscaras para salas limpas com laço na cabeça
Máscaras Máscaras para Salas Limpas
As máscaras faciais para salas limpas ISO AIR com laço na cabeça apresentam um clipe nasal ajustável e maleável e proporcionam conforto de uso ideal graças às presilhas elásticas macias e não irritantes.
  • Feito na França
  • Feito de 25% de material de polipropileno reciclado
  • Alta respirabilidade
  • Proteção ISO 3 Grau B
Mascaras apresentam baixa liberação de partículas, testados em tambores de Helmke como 'excelente' em termos de eficiência de filtração (BFE, PFE, VFE >99%). As máscaras estilo laço na cabeça oferecem maior conforto e são fáceis de colocar e remover.
Certificações: A linha ISO AIR é fabricada em uma sala limpa ISO 8.
Embalagem: 6 sacos duplos embalados × 50 unidades.