Print…
Etanol 20% BiopharmaceuticalProduction
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Ethyl alcohol
85901.290EA 31.1 EUR
85901.290 85901.410 85901.550
Etanol 20% BiopharmaceuticalProduction
Etanol
Fórmula: C₂H₅OH
Peso Molecular: 46.07 g/mol
Ponto de ebulição: 78.3
Ponto de Fusão: -117
Densidade: 0.9686 g/cm³ (20°C)
Ponto de Inflamação: 12
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003568
Número CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 III
ALCANCE: 01-2119457610-43-XXXX
Merck Index: 12,03806
Encomendar
assay 19,5 - 20,5%
appearance passes test
evaporation residue ≤ 10 pmm
residual solvents (ICHQ3C) excluded by manufacturing process
residual metal catalysts unlikely to be present
endotoxin ≤ 2,5 EU/ml
TAMC ≤ 10 CFU/ml
filtered through 0,2µm confirmed