Print…
2-Bromo-3-methyl-5-nitrobenzoic acid ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR62138-5G OR62138-250MG OR62138-1G
APOSOR62138-5GEA 0 EUR
APOSOR62138-5G APOSOR62138-250MG APOSOR62138-1G
2-Bromo-3-methyl-5-nitrobenzoic acid ≥95%
2-Bromo-3-methyl-5-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₈H₆BrNO₄
Número MDL : MFCD28128937
Número CAS: 631911-95-0