Print…
Chloromethyl chlorosulphate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR13650-100G OR13650-25G
APOSOR13650-100GEA 0 EUR
APOSOR13650-100G APOSOR13650-25G
Chloromethyl chlorosulphate
Chloromethyl chlorosulphonate
Fórmula: CH₂Cl₂O₃S
Ponto de ebulição: 45-50/10mm °C
Densidade: 1,631 g/cm³
Número MDL : MFCD00041547
Número CAS: 49715-04-0