Print…
ISO AIR máscaras para salas limpas com bico de pato
Fornecedor: Medicom
60.754L 60.754M
114-9496EA 223 EUR
114-9496 114-9495
ISO AIR máscaras para salas limpas com bico de pato
Máscaras Máscaras para Salas Limpas
As máscaras para salas limpas ISO AIR com bico de pato apresentam uma câmara de respiração grande e confortável.
  • Feito na França
  • Feito de 30% de material de polipropileno reciclado
  • Alta respirabilidade
  • Proteção ISO 3 Grau B
Mascaras apresentam baixa liberação de partículas, testados em tambores de Helmke como 'excelente' em termos de eficiência de filtração (BFE, PFE, VFE >99%). A tecnologia Softex limita o risco de contaminação por partículas enquanto reduz o risco de irritação da pele. Um clipe nasal ajustável e maleável evita que os óculos embaciem. As máscaras estilo bico de pato apresentam uma câmara de respiração grande e confortável, para maior conforto do usuário durante o uso prolongado.
Certificações: The ISO AIR line is manufactured in an ISO 8 clean room.
Embalagem: 6 sacos duplos embalados × 50 unidades.