Print…
Nicotinamida USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
Atenção
Sinônimos: 3-(Aminocarbonyl)pyridine, Niacinamide, pyridine-3-carboxamide, Vitamin B3
NI105-1KG NI105-25KGBL
SPCMNI105-1KGEA 278 EUR
SPCMNI105-1KG SPCMNI105-25KGBL
Nicotinamida USP
Nicotinamida
Niacinamide, USP is a form of vitamin B3. 
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Fórmula: C₆H₆N₂O
Peso Molecular: 122.13 g/mol
Ponto de ebulição: 334 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 127…128 °C
Densidade: 1.4463 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 182 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006395
Número CAS: 98-92-0
EINECS: 202-713-4
Merck Index: 12,06574
Encomendar
Assay 98.5% Min.