Print…
Peneiro molecular 3A (0.3 nm, 3 Å), hastes, GPR RECTAPUR®, Ø ~1.6 mm
Fornecedor: VWR Chemicals
28461.292EA 170 EUR
28461.292 28461.230
Peneiro molecular 3A (0.3 nm, 3 Å), hastes, GPR RECTAPUR®, Ø ~1.6 mm
Peneiro molecular 3A (0.3 nm, 3 Å)
Absorção de moléculas menores que 3 µm em diâmetro
  • Equilibrium H2O capacity: ~ 21% (wt) (measured at 17.5mm Hg; 25°C)
Fórmula: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00131613
Número CAS: 308080-99-1
EINECS: 215-283-8
Encomendar
Identification Passes test
Loss on ignition (575 °C) max. 2.0%