Print…

Cloreto de alumínio hexahidratado, Puriss., Fluka™

Fornecedor: Honeywell Chemicals

HONC11091-8KGEA 657.66 EUR
HONC11091-8KG
Cloreto de alumínio hexahidratado, Puriss., Fluka™
Cloreto de alumínio hexahidratado
Fórmula: AlCl₃·6H₂O
Peso Molecular: 241,43 g/mol
Densidade: 2,4 g/cm3 (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149134
Número CAS: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1

Encomendar

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR