Print…
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-oxopyrrolidine, tert-Butyl 2-oxopyrrolidine-1-carboxylate, Pyrrolidin-2-one, N-BOC protected
466330050 466330250
ACRO466330050EA 50.2 EUR
ACRO466330050 ACRO466330250
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone 97%
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone
Fórmula: C₉H₁₅NO₃
Densidade: 1,086 g/mL (25 °C) (literatura)
Número MDL : MFCD00674099
Número CAS: 85909-08-6
Encomendar
Appearance (Color) Clear colorless to yellow to brown
Appearance (Form) Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4645 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %