Print…
Carbonato de cálcio 98,5-100,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Marble
22303.290EA 69.4 EUR
22303.290 22303.230 22303.460
Carbonato de cálcio 98,5-100,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Carbonato de Cálcio
Fórmula: CaCO₃
Peso Molecular: 100.09 g/mol
Ponto de Fusão: 825 °C
Densidade: 2.71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010906
Número CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
ALCANCE: 01-2119486795-18
Merck Index: 13,01658
Encomendar
Assay (Calculated on dried substance) 98.5 - 100.5%
Heavy metals (as Pb) max. 20 ppm
Insolubility in hydrochloric acid max. 50 ppm
Total nitrogen (N) max. 10 ppm
Cl (Chloride) max. 0.033%
SO4 (Sulphate) max. 0.03%
Cu (Copper) max. 5 ppm
Fe (Iron) max. 10 ppm
K (Potassium) max. 50 ppm
Na (Sodium) max. 0.2%
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable