Print…
Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II) Pd 12,1%, sólido cristalino
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: [4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene]palladium(II) Dichloride, [4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene]dichloropalladium(II)
46665.03 46665.06
46665.03EA 150 EUR
46665.03 46665.06
Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II) Pd 12,1%, sólido cristalino
Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II)
Fórmula: C₃₉H₃₂Cl₂OP₂Pd
Peso Molecular: 755.95 g/mol
Ponto de Fusão: 280…287 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14155707
Número CAS: 205319-10-4