Print…
Piridina 99,8, BioSyn™ Biosynthesis, water_ultralow_applications, Burdick & Jackson™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Azabenzene, Azine
BB333-2.5L BB333-4X2.5L
HONCBB333-2.5LEA 752.09 EUR
HONCBB333-2.5L HONCBB333-4X2.5L
Piridina 99,8, BioSyn™ Biosynthesis, water_ultralow_applications, Burdick & Jackson™
Piridina
Fórmula: C₅H₅N
Peso Molecular: 79.1 g/mol
Ponto de ebulição: 12.4 %(V)
Ponto de Fusão: –41.55 °C
Densidade: 0.983 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 20 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011732
Número CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3 II
Merck Index: 13,08060
Encomendar
Amines by Ninhydrin Test 10 ppm max.
Free Acid Passes test
GC Analysis 99.8 % min.
Refractive Index (20ºC) 1.5085 - 1.5109
Residue 1 mg/L max.
Water by Karl Fischer Titration 50 ppm max.
Amines By Ninhydrin Max. 10 ppm