Print…
Acetona, CHROMASOLV™ E para análises de resíduos pesticidas, Riedel-de Haën™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
34416-18L 34416-7L
HONC34416-18LEA 710.81 EUR
HONC34416-18L HONC34416-7L
Acetona, CHROMASOLV™ E para análises de resíduos pesticidas, Riedel-de Haën™
Acetona
Fórmula: CH₃COCH₃
Ponto de ebulição: 55…57 °C (1,013 hPa)
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 0,79 g/cm3 (20 °C)
Ponto de Inflamação: –17 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008765
Número CAS: 67-64-1
UN: 1090
ADR: 3,II
Encomendar
Assay (GC) Min. 99.8 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
Suitability for GC-MS of dioxines, furanes, PCPs complying