Print…
tert-butanolato de potássio ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
91241.180EA 40.5 EUR
91241.180 91241.290 91241.100
tert-butanolato de potássio ≥98%, GPR RECTAPUR®
tert-butanolato de potássio
Fórmula: C₄H₉KO
Ponto de Fusão: 256…258 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012162
Número CAS: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
UN: 3206
ADR: 8 (4.2),II
Encomendar
Assay Min. 98 %