Print…
Hidrogenorotofosfato de di-potássio, anidro ≥98% para síntese
Fornecedor: VWR Chemicals
91240.320EA 206 EUR
91240.320 91240.260
Hidrogenorotofosfato de di-potássio, anidro ≥98% para síntese
Hidrogenorotofosfato de di-potássio
Fórmula: K₂HPO₄
Ponto de Fusão: 340 °C
Densidade: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011383
Número CAS: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 98 %