Print…
2-Metil-2-butanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Álcool terc-amílico
91242.320EA 163 EUR
91242.320 91242.260
2-Metil-2-butanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
2-Metil-2-butanol
Fórmula: C₅H₁₂O
Peso Molecular: 88.15 g/mol
Ponto de ebulição: 102 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –8.4 °C
Densidade: 0.806 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 20 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004478
Número CAS: 75-85-4
EINECS: 200-908-9
UN: 1105
ADR: 3 II
Merck Index: 13,07218
Encomendar
Assay Min. 99 %