Print…
Carbonato de césio 99, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
91238.100EA 27.1 EUR
91238.100 91238.180
Carbonato de césio 99, GPR RECTAPUR®
Carbonato de césio
Fórmula: Cs₂CO₃
Peso Molecular: 325.82 g/mol
Ponto de Fusão: 610 °C
Densidade: 4.24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010957
Número CAS: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 13,02020
Encomendar
Assay Min. 99 %