Print…
2,2'-Bipiridilo ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: α,α′-Dipyridyl, 2,2'-Bipyridine, 2,2'-Dipyridyl
91237.100EA 30.7 EUR
91237.100 91237.180
2,2'-Bipiridilo ≥99%, GPR RECTAPUR®
2,2'-Bipyridyl
Fórmula: C₁₀H₈N₂
Peso Molecular: 156.19 g/mol
Ponto de ebulição: 273 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 70…72 °C
Densidade: 1.326 g/cm³ (–150 °C)
Ponto de Inflamação: 121 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006212
Número CAS: 366-18-7
EINECS: 206-674-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03382
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e86bbc29edb6c5d09c058b8efcb6b9eb7f4d070c&vid=9e3a03e37045643109ae0765802e1997d30604ae&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 99 %