Print…
Argatroban
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: MCI-9038
466390010 466392500
466390010.EA 907 EUR
466390010. 466392500.
Argatroban
Argatroban
Fórmula: C₂₃H₃₆N₆O₅S
Número MDL : MFCD23102419
Número CAS: 74863-84-6
Encomendar
Water =<4 %
Appearance (Form) Powder
HPLC >=97.5 %
Appearance (Color) White to almost white