Print…
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H55827.03 H55827.06 H55827.14
H55827.03EA 39 EUR
H55827.03 H55827.06 H55827.14
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate 98%
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate
Fórmula: C₇H₇BF₄N₂O
Ponto de Fusão: 142…144 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011897
Número CAS: 459-64-3
EINECS: 207-296-2
UN: 2923
ADR: "8",III
Encomendar
Assay Minimum 98