Print…
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H55315.03 H55315.06 H55315.14
H55315.03EA 38 EUR
H55315.03 H55315.06 H55315.14
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate 97%
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate
Fórmula: C₆H₄BF₄N₃O₂
Peso Molecular: 236.92 g/mol
Ponto de Fusão: 144…148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012005
Número CAS: 456-27-9
EINECS: 207-261-1
UN: 2923
ADR: 8 III
Encomendar
Assay Minimum 97