Print…
Ropivacaine hydrochloride
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-Piperidinecarboxamide hydrochloride, Ropivacaine HCl
467220010 467222500
ACRO467220010EA 644 EUR
ACRO467220010 ACRO467222500
Ropivacaine hydrochloride
Ropivacaine hydrochloride
Fórmula: C₁₇H₂₆N₂O·HCl
Ponto de Fusão: 149°C…151°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00946578
Número CAS: 98717-15-8
Merck Index: 13.8339
Encomendar
Appearance White to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 97.5%
Water ≤ 6.5%