Print…
Tofacitinib (CP-690550) citrate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
466530010 466532500
ACRO466530010EA 477 EUR
ACRO466530010 ACRO466532500
Tofacitinib (CP-690550) citrate
Tofacitinib (CP-690550) citrate
Fórmula: C₁₆H₂₀N₆O·C₆H₈O₇
Ponto de Fusão: 198°C…202°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11616529
Número CAS: 540737-29-9
Encomendar
Appearance White to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 97.5%
Solubility (5mg/ml DMSO, warmed) Clear solution