Print…
N-(Phosphonomethyl)glycine
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Glyphosate
466180010 466180050
ACRO466180010EA 66.4 EUR
ACRO466180010 ACRO466180050
N-(Phosphonomethyl)glycine
N-(Phosphonomethyl)glycine
Fórmula: C₃H₈NO₅P
Peso Molecular: 169.07 g/mol
Ponto de Fusão: 230°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00055350
Número CAS: 1071-83-6
EINECS: 213-997-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance White to light yellow powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 94%
Water ≤ 1%