Print…
Bedaquiline fumarate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
465910010 465912500
ACRO465910010EA 490 EUR
ACRO465910010 ACRO465912500
Bedaquiline fumarate
Bedaquiline fumarate
Fórmula: C₃₆H₃₅BrN₂O₆
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD28167761
Número CAS: 845533-86-0
Encomendar
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤ 1%
HPLC ≥ 98.5%
Fumaric acid 17.0 to 17.5%