Print…
β-Methasone sodium phosphate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: β-Methasone 21-phosphate disodium salt, Betamethasone sodium phosphate
465740010 465740050
ACRO465740010EA 96.9 EUR
ACRO465740010 ACRO465740050
β-Methasone sodium phosphate
β-Methasone sodium phosphate
Fórmula: C₂₂H₂₈FO₈P·₂Na
Ponto de Fusão: 206°C…211°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00200361
Número CAS: 151-73-5
EINECS: 205-797-0
Encomendar
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤ 10%
HPLC ≥ 96.0%
Specific optical rotation +98° to +105° (20°C, 589nm) (1% in water)