Print…
Pomalidomide
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
465700010 465702500
ACRO465700010EA 321 EUR
ACRO465700010 ACRO465702500
Pomalidomide
Pomalidomide
Fórmula: C₁₃H₁₁N₃O₄
Ponto de Fusão: 315°C…320°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12756407
Número CAS: 19171-19-8
Encomendar
Appearance Yellow to green powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 98.5%
Loss on drying ≤ 1%