Print…
Crizotinib
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (R)-3-(1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy)-5-(1-(piperidin-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl)pyridin-2-amine
465690010 465692500
ACRO465690010EA 477 EUR
ACRO465690010 ACRO465692500
Crizotinib
Crizotinib
Fórmula: C₂₁H₂₂Cl₂FN₅O
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD12407409
Número CAS: 877399-52-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 97.5%